Tisk…
Blasticidin S hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIB4432-250MG BIB4432-50MG BIB4432-25MG
APOSBIB4432-250MGEA 14920 CZK
APOSBIB4432-250MG APOSBIB4432-50MG APOSBIB4432-25MG
Blasticidin S hydrochloride
Blasticidin S hydrochloride
Nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes.
Vzorec: C₁₇H₂₇ClN₈O₅
Bod tání: 218…225 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02091640
CAS číslo: 3513-03-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II