Tisk…
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate ≥96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: A-5′-P, AMP, Adenosine-5'-monophosphoric acid monohydrate, 5′-AMP, 5′-Adenylic acid
BIB3002-25G BIB3002-100G
APOSBIB3002-25GEA 622 CZK
APOSBIB3002-25G APOSBIB3002-100G
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate ≥96%
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
Vzorec: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149360
CAS číslo: 18422-05-4