Tisk…
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥99.5%, Ultrapure
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB2401-100G BIB2401-25G BIB2401-500G
APOSBIB2401-100GEA 705 CZK
APOSBIB2401-100G APOSBIB2401-25G APOSBIB2401-500G
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥99.5%, Ultrapure
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 6.2 - 7.6
U.S. Patent No 4,246,194 (To Research Organics)
Vzorec: C₇H₁₅NO₅S
Bod tání: 276…279 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009629
CAS číslo: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6