Tisk…

MES sodium salt

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: MES-Na

BIB2014-100G BIB2014-500G
APOSBIB2014-100GEA 870 CZK
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES sodium salt
MES sodium salt
Vzorec: C₆H₁₂NNaO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065473
CAS číslo: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR