Tisk…
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
BIB2012-1KG BIB2012-250G BIB2012-500G
APOSBIB2012-1KGEA 7870 CZK
APOSBIB2012-1KG APOSBIB2012-250G APOSBIB2012-500G
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Bod tání: 308 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149409
CAS číslo: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3