Tisk…
Dodecylsíran sodný 99, ultrapure
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
BIB2008-1KG BIB2008-250G BIB2008-500G
APOSBIB2008-1KGEA 4470 CZK
APOSBIB2008-1KG APOSBIB2008-250G APOSBIB2008-500G
Dodecylsíran sodný 99, ultrapure
Dodecylsíran sodný
Ionic detergent.
  • Toxic LD50 of <500mg/kg
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 0.37 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1 II
Merck Index: 14,08636