Tisk…

MES ≥99.5%, Ultrapure

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid

BIB2002-250G BIB2002-1KG BIB2002-50G
APOSBIB2002-250GEA 2900 CZK
APOSBIB2002-250G APOSBIB2002-1KG APOSBIB2002-50G
MES ≥99.5%, Ultrapure
MES

Biological buffer - useful range 5.5 - 6.7.


  • Heavy metals: <15ppm
  • pKa @ 20°C: 6.15 + 0.1

Vzorec: C₆H₁₃NO₄S
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006181
CAS číslo: 4432-31-9
EINECS: 214-478-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR