Tisk…
Ac-D-Lys-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
BIB1449-250MG BIB1449-1G BIB1449-5G
APOSBIB1449-250MGEA 787 CZK
APOSBIB1449-250MG APOSBIB1449-1G APOSBIB1449-5G
Ac-D-Lys-OH
Ac-D-Lys-OH
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066056
CAS číslo: 58840-79-2