Tisk…
Pyr-AMC
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: L-Pyroglutamic acid 7-amido-4-methylcoumarin
BIB1445-100MG BIB1445-250MG
APOSBIB1445-100MGEA 6620 CZK
APOSBIB1445-100MG APOSBIB1445-250MG
Pyr-AMC
Pyr-AMC
Vzorec: C₁₅H₁₄N₂O₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00080240
CAS číslo: 66642-36-2