Tisk…
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Leu-AMC·HCl
BIB1441-100MG BIB1441-250MG
APOSBIB1441-100MGEA 2070 CZK
APOSBIB1441-100MG APOSBIB1441-250MG
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂O₃·HCl
MW: 324.805 g/mol
Bod tání: 283 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00043262
CAS číslo: 62480-44-8