Tisk…
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: PNPX, 4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
BIB1436-1G BIB1436-250MG
APOSBIB1436-1GEA 3310 CZK
APOSBIB1436-1G APOSBIB1436-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,23 g/mol
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00047519
CAS číslo: 2001-96-9
EINECS: 217-897-1