Tisk…
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1434-1G BIB1434-5G BIB1434-25G
APOSBIB1434-1GEA 1240 CZK
APOSBIB1434-1G APOSBIB1434-5G APOSBIB1434-25G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Bod tání: 209…213 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00064088
CAS číslo: 3767-28-0