Tisk…
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
BIB1433-1G BIB1433-500MG BIB1433-5G
APOSBIB1433-1GEA 2690 CZK
APOSBIB1433-1G APOSBIB1433-500MG APOSBIB1433-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,26 g/mol
Bod tání: 166 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00065050
CAS číslo: 7493-95-0