Tisk…
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Glc beta(1-4)Glc-β-pNP
BIB1431-100MG BIB1431-250MG BIB1431-500MG
APOSBIB1431-100MGEA 2070 CZK
APOSBIB1431-100MG APOSBIB1431-250MG APOSBIB1431-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside
Vzorec: C₁₈H₂₅NO₁₃
MW: 463,39 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00069845
CAS číslo: 3482-57-3