Tisk…
Phenyl-β-D-thioglucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1429-1G BIB1429-500MG
APOSBIB1429-1GEA 5130 CZK
APOSBIB1429-1G APOSBIB1429-500MG
Phenyl-β-D-thioglucopyranoside
Phenyl-β-D-thioglucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₆O₅S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11045365
CAS číslo: 2936-70-1