2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Naphthyl b-D-galactopyranoside
BIB1427-250MG
BIB1427-500MG
APOSBIB1427-250MGEA
2980
CZK
APOSBIB1427-250MG
APOSBIB1427-500MG
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Vzorec:
C₁₆H₁₈O₆ MW: 306.31 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00004056 CAS číslo: 33993-25-8 |