Tisk…
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-Bromoethanesulphonic Acid Sodium Salt
BIB1184-100G BIB1184-1KG BIB1184-500G
APOSBIB1184-100GEA 1240 CZK
APOSBIB1184-100G APOSBIB1184-1KG APOSBIB1184-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Vzorec: C₂H₅BrO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007530
CAS číslo: 4263-52-9