Tisk…
Bicine ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1151-100G BIB1151-1KG BIB1151-2.5KG
APOSBIB1151-100GEA 622 CZK
APOSBIB1151-100G APOSBIB1151-1KG APOSBIB1151-2.5KG
Bicine ≥99%
Bicine
Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.
Vzorec: C₆H₁₃NO₄
MW: 163,17 g/mol
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004295
CAS číslo: 150-25-4
EINECS: 205-755-1