Tisk…
bromfenolová modř
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
BIB1005-10G BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA 1580 CZK
APOSBIB1005-10G APOSBIB1005-25G
bromfenolová modř
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Bod tání: 279 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9