Tisk…
D(+)-Biotin 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
BIB0603-1G BIB0603-5G BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA 827 CZK
APOSBIB0603-1G APOSBIB0603-5G APOSBIB0603-10G
D(+)-Biotin 99%
D(+)-Biotin
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244,31 g/mol
Bod tání: 231…233 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005541
CAS číslo: 58-85-5
EINECS: 200-399-3