Tisk…
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
BIB0146-100G BIB0146-1KG BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA 1040 CZK
APOSBIB0146-100G APOSBIB0146-1KG APOSBIB0146-500G
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová ≥99%
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová
Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8
Vzorec: C₆H₁₅NO₅S
MW: 213,25 g/mol
Bod tání: 153…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007533
CAS číslo: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5