Tisk…
Bialaphos sodium
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB0131-100MG BIB0131-50MG
APOSBIB0131-100MGEA 12010 CZK
APOSBIB0131-100MG APOSBIB0131-50MG
Bialaphos sodium
Bialaphos sodium
Bialaphos is tripeptide antibiotic used in transformationexperiments.
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃NaO₆P
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01674432
CAS číslo: 71048-99-2