Tisk…
Zebularine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA8416-100MG BIA8416-50MG
APOSBIA8416-100MGEA 4570 CZK
APOSBIA8416-100MG APOSBIA8416-50MG
Zebularine
Zebularine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₅
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04973699
CAS číslo: 3690-10-6