Tisk…
10,11-Dehydrocurvularin (from Penicillium citrinum)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA4323-1MG BIA4323-5MG
APOSBIA4323-1MGEA 2690 CZK
APOSBIA4323-1MG APOSBIA4323-5MG
10,11-Dehydrocurvularin (from Penicillium citrinum)
10,11-Dehydrocurvularin
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 1095588-70-7