Tisk…
Artemisinin (from Artemisia annua)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Qinghaosu, Arteannuin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-3,6,9-Trimethyloctahydro-12H-3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3-i]isochromen-10(3H)-one
BIA4320-100MG BIA4320-250MG BIA4320-500MG
APOSBIA4320-100MGEA 5200 CZK
APOSBIA4320-100MG APOSBIA4320-250MG APOSBIA4320-500MG
Artemisinin (from Artemisia annua)
Artemisinin
Vzorec: C₁₅H₂₂O₅
Bod tání: 156…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081057
CAS číslo: 63968-64-9