Tisk…
Aphidicolin (from Nigrospora sphaerica)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-4,9-Bis(hydroxymethyl)-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11a-methanocyclohepta[a]naphthalene-3,9-diol
BIA4316-1MG BIA4316-5MG
APOSBIA4316-1MGEA 2980 CZK
APOSBIA4316-1MG APOSBIA4316-5MG
Aphidicolin (from Nigrospora sphaerica)
Aphidicolin
Vzorec: C₂₀H₃₄O₄
MW: 338,488 g/mol
Bod tání: 224…233 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083214
CAS číslo: 38966-21-1