Tisk…
17-AAG
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, Tanespimycin, (4E,6Z,8S,9S,10E,12S,13R,14S,16R)-19-(Allylamino)-13-hydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18-pentaen-9-yl carbamate
BIA4307-10MG BIA4307-25MG
APOSBIA4307-10MGEA 2900 CZK
APOSBIA4307-10MG APOSBIA4307-25MG
17-AAG
17-AAG
Hsp90 inhibitor.
Vzorec: C₃₁H₄₃N₃O₈
MW: 585.7 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04973892
CAS číslo: 75747-14-7