Tisk…
Acriflavine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride-3,6-acridinediamine mix, Acriflavinium chloride 3,6-Acridinediamine mix, 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride mixt. with 3,6-diaminoacridine (proflavine), Euflavine, Trypaflavine Neutral, Euflavine, Acriflavine base
BIA4303-100G BIA4303-25G
APOSBIA4303-100GEA 2820 CZK
APOSBIA4303-100G APOSBIA4303-25G
Acriflavine 98%
Acriflavine
A mixture of 3,6-diamino-10-methylacridiniumchloride and 3,6-diaminoacridine.
Vzorec: C₂₇H₂₅ClN₆
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064307
CAS číslo: 8048-52-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III