Tisk…
L-α-Aminoadipic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
BIA4025-1G BIA4025-5G
APOSBIA4025-1GEA 992 CZK
APOSBIA4025-1G APOSBIA4025-5G
L-α-Aminoadipic acid
L-α-Aminoadipic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
MW: 161.16
Bod tání: 203…205 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002636
CAS číslo: 1118-90-7