Tisk…
6-Azauracil
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
BIA4024-100G BIA4024-25G BIA4024-500G
APOSBIA4024-100GEA 3110 CZK
APOSBIA4024-100G APOSBIA4024-25G APOSBIA4024-500G
6-Azauracil
6-Azauracil
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Bod tání: 274…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006456
CAS číslo: 461-89-2
EINECS: 207-318-0