Tisk…
H-Arg-AMC·2HCl
Dodavatel: Apollo Scientific
BIA4020-1G BIA4020-500MG
APOSBIA4020-1GEA 10350 CZK
APOSBIA4020-1G APOSBIA4020-500MG
H-Arg-AMC·2HCl
H-Arg-AMC·2HCl
Vzorec: C₁₆H₂₁N₅O₃·2HCl
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00155578
CAS číslo: 113712-08-6