Tisk…
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-APP
BIA4012-100MG BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA 2070 CZK
APOSBIA4012-100MG APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Vzorec: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Bod tání: 176 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 108084-47-5