2-Aminoisobutyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
BIA4009-100G
BIA4009-1KG
BIA4009-250G
APOSBIA4009-100GEA
744
CZK
APOSBIA4009-100G
APOSBIA4009-1KG
APOSBIA4009-250G
2-Aminoisobutyric acid
2-Aminoisobutyric acid
Vzorec:
C₄H₉NO₂ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008049 CAS číslo: 62-57-7 EINECS: 200-544-0 |