Tisk…
6-Aminoindoline dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA4008-1G
APOSBIA4008-1GEA 1870 CZK
APOSBIA4008-1G
6-Aminoindoline dihydrochloride
6-Aminoindoline dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀N₂·2HCl
MW: 207,10 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035181
CAS číslo: 28228-73-1