Tisk…
7-Aminocephalosporanic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA4007-10G BIA4007-5G
APOSBIA4007-10GEA 2280 CZK
APOSBIA4007-10G APOSBIA4007-5G
7-Aminocephalosporanic acid
7-Aminocephalosporanic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005177
CAS číslo: 957-68-6