Tisk…
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Ala-pNA·HCl, L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
BIA4005-1G BIA4005-5G
APOSBIA4005-1GEA 1870 CZK
APOSBIA4005-1G APOSBIA4005-5G
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
L-Alanine-4-nitroanilide hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClN₃O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00039088
CAS číslo: 31796-55-1
EINECS: 250-811-0