Tisk…
Agmatine sulphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA4003-5G BIA4003-25G
APOSBIA4003-5GEA 622 CZK
APOSBIA4003-5G APOSBIA4003-25G
Agmatine sulphate
Agmatine sulphate
Vzorec: C₅H₁₄N₄
Bod tání: 231…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013109
CAS číslo: 2482-00-0
EINECS: 219-617-3