Tisk…
Adonitol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, Adonit, Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanol, 1,2,3,4,5-Pentanepentol, Adonite, Pentitol, Adonitrol
BIA3219-250G BIA3219-50G
APOSBIA3219-250GEA 5200 CZK
APOSBIA3219-250G APOSBIA3219-50G
Adonitol
Adonitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064291
CAS číslo: 488-81-3