Tisk…
7-Amino-4-methylcoumarin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
BIA3001-1G BIA3001-500MG BIA3001-5G
APOSBIA3001-1GEA 1660 CZK
APOSBIA3001-1G APOSBIA3001-500MG APOSBIA3001-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Bod tání: 223…226 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006868
CAS číslo: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8