Tisk…
Clelandovo činidlo
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
BIA2948-10G BIA2948-25G BIA2948-5G
APOSBIA2948-10GEA 5790 CZK
APOSBIA2948-10G APOSBIA2948-25G APOSBIA2948-5G
Clelandovo činidlo
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25
Bod tání: 40…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3