Tisk…
Adenosine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA2545-100G BIA2545-10G BIA2545-25G
APOSBIA2545-100GEA 2480 CZK
APOSBIA2545-100G APOSBIA2545-10G APOSBIA2545-25G
Adenosine 99%
Adenosine
Endogenous neurotransmitter.
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄
Bod tání: 234…236 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005752
CAS číslo: 58-61-7
EINECS: 200-389-9