Adenin ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
BIA2543-100G
BIA2543-25G
BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA
1240
CZK
APOSBIA2543-100G
APOSBIA2543-25G
APOSBIA2543-500G
Adenin ≥99%
Adenin
Cytokin growth regulator.
- Plant tissue culture tested
Vzorec:
C₅H₅N₅ MW: 135,13 g/mol Bod tání: 360…365 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041790 CAS číslo: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |