Tisk…

3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIA2203-1G BIA2203-25G BIA2203-5G
APOSBIA2203-1GEA 744 CZK
APOSBIA2203-1G APOSBIA2203-25G APOSBIA2203-5G
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod tání: 117…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008748
CAS číslo: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR