EDTA dvojsodná sůl dihydrát 0,1 M volumetric solution
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIA181670-1L
BIA181670-5L
APOSBIA181670-1LEA
1250
CZK
APOSBIA181670-1L
APOSBIA181670-5L
EDTA dvojsodná sůl dihydrát 0,1 M volumetric solution
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS číslo: 6381-92-6 |