N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
BIA1792-100G
APOSBIA1792-100GEA
1700
CZK
APOSBIA1792-100G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₂O₃ MW: 246.3 g/mol Bod tání: 186 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00065976 CAS číslo: 1218-34-4 EINECS: 214-935-9 |