Tisk…
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ac-Gly-OH, N-Acetylglycine, Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
BIA1745-100G BIA1745-500G
APOSBIA1745-100GEA 787 CZK
APOSBIA1745-100G APOSBIA1745-500G
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Vzorec: C₄H₇NO₃
Bod tání: 207…209 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004275
CAS číslo: 543-24-8
EINECS: 208-839-6