Tisk…
Azocarmine G
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Rosinduline, Acid red 101, Basalan Carmine GE
BIA1501-10G BIA1501-25G
APOSBIA1501-10GEA 4140 CZK
APOSBIA1501-10G APOSBIA1501-25G
Azocarmine G
Azocarmine G
Vzorec: C₂₈H₁₇N₃Na₂O₆S₂
MW: 601.57 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042002
CAS číslo: 25641-18-3