Tisk…
Alcian blue 8GX
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA1422-10G BIA1422-25G
APOSBIA1422-10GEA 3410 CZK
APOSBIA1422-10G APOSBIA1422-25G
Alcian blue 8GX
Alcian blue
C.I. 74240
Vzorec: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298.86 g/mol
Bod tání: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010720
CAS číslo: 33864-99-2
EINECS: 278-333-8