Tisk…
Amylose
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA1408-10G BIA1408-100G BIA1408-250G
APOSBIA1408-10GEA 1870 CZK
APOSBIA1408-10G APOSBIA1408-100G APOSBIA1408-250G
Amylose
Amylose
A polymer of D-glucose units of variable molecular weight.
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134652
CAS číslo: 9005-82-7