Tisk…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 14290 CZK
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009944
CAS číslo: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8